EDTA Trikaliumsalz Dihydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Edetinsäure Trikaliumsalz Dihydrat, Ethylendiamintetraessigsäure Trikaliumsalz Dihydrat, Ethylendiamintetraessigsäure tri-Kaliumsalz Dihydrat, Ethylendinitrilotetratetraessigsäure Trikaliumsalz Dihydrat, Ethylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure Trikaliumsalz Dihydrat, EDTA-K3 Dihydrat, Trikaliumhydrogenethylendiamintetraacetat Dihydrat

70072-250G
SIAL70072-250GEA 130 EUR
SIAL70072-250G
EDTA Trikaliumsalz Dihydrat, Sigma-Aldrich®
EDTA Trikaliumsalz Dihydrat
Formel: C₁₀H₁₃K₃N₂O₈·2H₂O
Molecular Weight: 442,55 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149672
CAS-Nummer: 65501-24-8
EINECS: 241-543-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR