2-Amino-3,5-difluor-4-(trifluormethyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
701033-250MG
SIAL701033-250MGEA
142
EUR
SIAL701033-250MG
2-Amino-3,5-difluor-4-(trifluormethyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
2-Amino-3,5-difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₃F₅N₂ |
MDL:
MFCD03840199 CAS-Nummer: 883498-68-8 |