3-Brom-4-hydroxy-5-methoxybenzonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
701165-5G
SIAL701165-5GEA
135
EUR
SIAL701165-5G
3-Brom-4-hydroxy-5-methoxybenzonitril, Sigma-Aldrich®
3-Brom-4-hydroxy-5-methoxybenzonitril
Formel:
C₈H₆BrNO₂ Molecular Weight: 228,0400 g/mol |
MDL:
MFCD01123027 CAS-Nummer: 52805-45-5 UN: 3439 ADR: 6.1,III |