3-Brom-2-methoxybenzonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Brom-2-methoxybenzoesäurenitril
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
701181-1G
SIAL701181-1GEA
49.2
EUR
SIAL701181-1G
3-Brom-2-methoxybenzonitril, Sigma-Aldrich®
3-Brom-2-methoxybenzonitril
Formel:
C₈H₆BrNO Molecular Weight: 212,05 g/mol |
MDL:
MFCD09834773 CAS-Nummer: 874472-98-7 |