2-Brom-5-nitrobenzonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-Cyano-2-bromo-5-nitrobenzene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
701238-5G
SIAL701238-5GEA
66.8
EUR
SIAL701238-5G
2-Brom-5-nitrobenzonitril, Sigma-Aldrich®
2-Brom-5-nitrobenzonitril
Formel:
C₇H₃BrN₂O₂ Molecular Weight: 227,02 g/mol |
MDL:
MFCD00234249 CAS-Nummer: 134604-07-2 |