Methyl-2-fluornicotinat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Methyl 2-fluoronicotinate, 2-Fluoronicotinic acid methyl ester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
701904-1G
SIAL701904-1GEA
96.8
EUR
SIAL701904-1G
Methyl-2-fluornicotinat, Sigma-Aldrich®
Methyl-2-fluornicotinat
Formel:
C₇H₆FNO₂ Molecular Weight: 155,13 g/mol |
MDL:
MFCD03095072 CAS-Nummer: 446-26-4 |