Yttrium(III)oxid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Yttriumoxid, Diyttriumtrioxid

702048-100G
SIAL702048-100GEA 193 EUR
SIAL702048-100G
Yttrium(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Yttrium(III)oxid
Formel: Y₂O₃
Molecular Weight: 225.81 g/mol
Siedepunkt: 4300
Schmelzpunkt: 2410
Dichte: 5.01 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011473
CAS-Nummer: 1314-36-9
EINECS: 215-233-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR