1H-Indazol-6-carbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
702420-1G
SIAL702420-1GEA
94.9
EUR
SIAL702420-1G
1H-Indazol-6-carbonsäure, Sigma-Aldrich®
1H-Indazole-6-carboxylic acid
Formel:
C₈H₆N₂O₂ Molecular Weight: 162,1454 g/mol |
MDL:
MFCD06804571 CAS-Nummer: 704-91-6 |