4-Methyl-2-(2-pyridinyl)-5-thiazolcarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
702528-1G
SIAL702528-1GEA
48.1
EUR
SIAL702528-1G
4-Methyl-2-(2-pyridinyl)-5-thiazolcarbonsäure, Sigma-Aldrich®
4-Methyl-2-(2-pyridinyl)-5-thiazolcarbonsäure
Formel:
C₁₀H₈N₂O₂S Molecular Weight: 220,25 g/mol |
MDL:
MFCD01316364 CAS-Nummer: 34418-48-9 |