Kaliumbis(trimethylsilyl)amid 1 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
702722-100ML
SIAL702722-100MLEA
194
EUR
SIAL702722-100ML
Kaliumbis(trimethylsilyl)amid 1 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
Kaliumbis(trimethylsilyl)amid
Formel:
C₆H₁₈KNSi₂ |
MDL:
MFCD00010330 CAS-Nummer: 40949-94-8 EINECS: 424-100-2 |