3-(4-Fluorphenyl)-5-methyl-4-isoxazolcarbaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
703265-1G
SIAL703265-1GEA
73
EUR
SIAL703265-1G
3-(4-Fluorphenyl)-5-methyl-4-isoxazolcarbaldehyd, Sigma-Aldrich®
3-(4-Fluorphenyl)-5-methyl-4-isoxazolcarbaldehyd
Formel:
C₁₁H₈FNO₂ Molecular Weight: 205,19 g/mol |
MDL:
MFCD11656172 CAS-Nummer: 869496-66-2 |