3-(4-Methoxyphenyl)-5-methyl-4-isoxazolcarbaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
703273-1G
SIAL703273-1GEA
32.6
EUR
SIAL703273-1G
3-(4-Methoxyphenyl)-5-methyl-4-isoxazolcarbaldehyd, Sigma-Aldrich®
3-(4-Methoxyphenyl)-5-methyl-4-isoxazolcarbaldehyd
Formel:
C₁₂H₁₁NO₃ |
MDL:
MFCD12196085 CAS-Nummer: 273223-12-4 |