2-Methoxyisonicotinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Methoxy-4-pyridinecarboxylic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
703680-1G
SIAL703680-1GEA
66.6
EUR
SIAL703680-1G
2-Methoxyisonicotinsäure, Sigma-Aldrich®
2-Methoxyisonicotinsäure
Formel:
C₇H₇NO₃ Molecular Weight: 153,1400 g/mol |
MDL:
MFCD04115718 CAS-Nummer: 105596-63-2 |