Di-tert-butylpyrocarbonat 2 mol/l in Ethylacetat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Pyrokohlensäuredi-tert-butylester, Di-tert-butyldicarbonat, DIBOC, Boc-Anhydrid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

703737-100ML
SIAL703737-100MLEA 84.5 EUR
SIAL703737-100ML
Di-tert-butylpyrocarbonat 2 mol/l in Ethylacetat, Sigma-Aldrich®
Di-tert-butylpyrocarbonat
Formel: C₁₀H₁₈O₅
Molecular Weight: 218,25 g/mol
MDL: MFCD00008805
CAS-Nummer: 24424-99-5
EINECS: 246-240-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae68e9d9dc1f713c2e5ac96bd05040cec5c7bcdd&vid=719e05eb5ef4a6a4176af5e827ff4390d03d64ab&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR