3,5-Difluorpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
703923-5G
SIAL703923-5GEA 138 EUR
SIAL703923-5G
3,5-Difluorpyridin, Sigma-Aldrich®
3,5-Difluoropyridine
Formel: C₅H₃F₂N
Molecular Weight: 115,08 g/mol
Siedepunkt: 92…93 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,268 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD03412222
CAS-Nummer: 71902-33-5
UN: 1993
ADR: 3,II