3-Brom-2-pyridincarbonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Brom-2-pyridincarbonsäurenitril, 3-Brom-2-cyanpyridin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
703966-1G
SIAL703966-1GEA
70.4
EUR
SIAL703966-1G
3-Brom-2-pyridincarbonitril, Sigma-Aldrich®
3-Brom-2-pyridincarbonitril
Formel:
C₆H₃BrN₂ Molecular Weight: 183,01 g/mol |
MDL:
MFCD02683288 CAS-Nummer: 55758-02-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |