2-Fluorisonicotinonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Fluor-4-pyridincarbonsäurenitril, 4-Cyan-2-fluorpyridin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
704016-5G
SIAL704016-5GEA
45.3
EUR
SIAL704016-5G
2-Fluorisonicotinonitril, Sigma-Aldrich®
2-Fluorisonicotinonitril
Formel:
C₆H₃FN₂ Molecular Weight: 122.1 g/mol |
MDL:
MFCD09027299 CAS-Nummer: 3939-14-8 |