2-Amino-5-brom-3-iodpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
5-Brom-3-iodpyridin-2-amin, 5-Brom-3-iod-2-pyridylamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
704032-1G
SIAL704032-1GEA
85.8
EUR
SIAL704032-1G
2-Amino-5-brom-3-iodpyridin, Sigma-Aldrich®
2-Amino-5-brom-3-iodpyridin
Formel:
C₅H₄BrIN₂ Molecular Weight: 298,91 g/mol |
MDL:
MFCD06659000 CAS-Nummer: 381233-96-1 |