1,4-Dihydroxynaphthalin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

70430-10G
SIAL70430-10GEA 131 EUR
SIAL70430-10G
1,4-Dihydroxynaphthalin, Sigma-Aldrich®
1,4-Dihydroxynaphthalin
Formel: C₁₀H₈O₂
Schmelzpunkt: 191…193 °C
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003977
CAS-Nummer: 571-60-8
EINECS: 209-336-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR