Methyl-2-aminoisonicotinat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Methyl 2-aminopyridine-4-carboxylate, Methyl 2-aminoisonicotinate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
704482-5G
SIAL704482-5GEA
119
EUR
SIAL704482-5G
Methyl-2-aminoisonicotinat, Sigma-Aldrich®
Methyl-2-aminoisonicotinat
Formel:
C₇H₈N₂O₂ Molecular Weight: 152,15 g/mol |
MDL:
MFCD04039316 CAS-Nummer: 6937-03-7 |