4-Amino-3-fluorpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
704490-1G
SIAL704490-1GEA
74.7
EUR
SIAL704490-1G
4-Amino-3-fluorpyridin, Sigma-Aldrich®
4-Amino-3-fluoropyridine
Formel:
C₅H₅FN₂ Molecular Weight: 112,11 g/mol |
MDL:
MFCD00234072 CAS-Nummer: 2247-88-3 UN: 2811 ADR: 6.1,II |