3-Fluor-4-pyridinboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 3-Fluoropyridine-4-boronic acid pinacol ester
704555-1G
SIAL704555-1GEA
100
EUR
SIAL704555-1G
3-Fluor-4-pyridinboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
3-Fluor-4-pyridinboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₁H₁₅BFNO₂ Molecular Weight: 223,05 g/mol |
MDL:
MFCD06798251 CAS-Nummer: 458532-88-2 |