Tetraethylenglycolmonomethylether, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
mPEG4-OH
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
705276-25G
SIAL705276-25GEA
246
EUR
SIAL705276-25G
Tetraethylenglycolmonomethylether, Sigma-Aldrich®
Tetraethylenglycolmonomethylether
Formel:
C₉H₂₀O₅ Molecular Weight: 208,25 g/mol |
MDL:
MFCD00041756 CAS-Nummer: 23783-42-8 EINECS: 245-883-5 |