Chlorwasserstoff 3 mol/l in Cyclopentylmethylether, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Chlorwasserstoff
705551-100ML
SIAL705551-100MLEA
87.3
EUR
SIAL705551-100ML
Chlorwasserstoff 3 mol/l in Cyclopentylmethylether, Sigma-Aldrich®
Chlorwasserstoff
Formel:
HCl Molecular Weight: 36.46 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011324 CAS-Nummer: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 2924 ADR: 3 II |