2,6-Dimethoxy-3-pyridinboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,6-Dimethoxypyridine-3-boronic acid, 2,6-Dimethoxypyridin-3-ylboronic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
706086-250MG
SIAL706086-250MGEA
61.2
EUR
SIAL706086-250MG
2,6-Dimethoxy-3-pyridinboronsäure, Sigma-Aldrich®
2,6-Dimethoxy-3-pyridineboronic acid
Formel:
C₇H₁₀BNO₄ Molecular Weight: 182.97 g/mol |
MDL:
MFCD03788239 CAS-Nummer: 221006-70-8 |