4-(Furfurylcarbamoyl)phenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
706183-5G
SIAL706183-5GEA
270
EUR
SIAL706183-5G
4-(Furfurylcarbamoyl)phenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
4-(Furfurylcarbamoyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₈H₂₂BNO₄ |
MDL:
MFCD09266168 CAS-Nummer: 1073353-59-9 |