2,5-Dichlorisonicotinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,5-Dichloropyridine-4-carboxylic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
706299-1G
SIAL706299-1GEA
49.2
EUR
SIAL706299-1G
2,5-Dichlorisonicotinsäure, Sigma-Aldrich®
2,5-Dichlorisonicotinsäure
Formel:
C₆H₃Cl₂NO₂ Molecular Weight: 192 g/mol |
MDL:
MFCD00466640 CAS-Nummer: 88912-26-9 |