4-Brom-3-fluorbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
706310-1G
SIAL706310-1GEA
70.6
EUR
SIAL706310-1G
4-Brom-3-fluorbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
4-Bromo-3-fluorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₄BrFO Molecular Weight: 203,01 g/mol |
MDL:
MFCD03095000 CAS-Nummer: 133059-43-5 |