3-Amino-2,6-dichlorpyridin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2,6-Dichlor-3-pyridylamin, 2,6-Dichlorpyridin-3-amin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

706361-1G
SIAL706361-1GEA 0 EUR
SIAL706361-1G
3-Amino-2,6-dichlorpyridin, Sigma-Aldrich®
3-Amino-2,6-dichlorpyridin
Formel: C₅H₄Cl₂N₂
Molecular Weight: 163,01 g/mol
Siedepunkt: 305 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 119 °C
Dichte: 1,497 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00023417
CAS-Nummer: 62476-56-6
EINECS: 263-559-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR