4,6-Dichlor-5-methoxypyrimidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
706485-1G
SIAL706485-1GEA
69.9
EUR
SIAL706485-1G
4,6-Dichlor-5-methoxypyrimidin, Sigma-Aldrich®
4,6-Dichloro-5-methoxypyrimidine
Formel:
C₅H₄Cl₂N₂O Molecular Weight: 179,01 g/mol |
MDL:
MFCD00087680 CAS-Nummer: 5018-38-2 EINECS: 225-699-1 |