(3-Aminopropyl)triethoxysilan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Triethoxy(3-aminopropyl)silan, Geniosil GF 93, 3-(Triethoxysilyl)propylamin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

706493-20ML
SIAL706493-20MLEA 925 EUR
SIAL706493-20ML
(3-Aminopropyl)triethoxysilan, Sigma-Aldrich®
(3-Aminopropyl)triethoxysilan
Formel: H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃
Molecular Weight: 221,37 g/mol
Siedepunkt: 217 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: < –70 °C
Dichte: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 104 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008207
CAS-Nummer: 919-30-2
EINECS: 213-048-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR