3-Amino-2,5-dichlorpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
706817-1G
SIAL706817-1GEA
65.3
EUR
SIAL706817-1G
3-Amino-2,5-dichlorpyridin, Sigma-Aldrich®
3-Amino-2,5-dichlorpyridin
Formel:
C₅H₄Cl₂N₂ Molecular Weight: 163,01 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00204157 CAS-Nummer: 78607-32-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |