2-Amino-3-fluorpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
707341-1G
SIAL707341-1GEA 66.5 EUR
SIAL707341-1G
2-Amino-3-fluorpyridin, Sigma-Aldrich®
2-Amino-3-fluorpyridin
Formel: C₅H₅FN₂
MDL: MFCD04114135
CAS-Nummer: 21717-95-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III