1H-Pyrazol-3-carbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Pyrazolecarboxylic acid, Pyrazole-3-carboxylic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
707384-1G
SIAL707384-1GEA
32.7
EUR
SIAL707384-1G
1H-Pyrazol-3-carbonsäure, Sigma-Aldrich®
1H-Pyrazole-3-carboxylic acid
Formel:
C₄H₄N₂O₂ Molecular Weight: 112,09 g/mol |
MDL:
MFCD00077436 CAS-Nummer: 1621-91-6 |