1,1-Cyclohexandicarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Cyclohexane-1,1-dicarboxylic acid
708216-1G
SIAL708216-1GEA
46.8
EUR
SIAL708216-1G
1,1-Cyclohexandicarbonsäure, Sigma-Aldrich®
1,1-Cyclohexanedicarboxylic acid
Formel:
C₈H₁₂O₄ Molecular Weight: 172,18 g/mol |
MDL:
MFCD00094668 CAS-Nummer: 1127-08-8 |