6-Chinoxalincarbonsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Quinoxaline-6-boronic acid, pinacol ester, 6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)quinoxaline
708631-1G
SIAL708631-1GEA
165
EUR
SIAL708631-1G
6-Chinoxalincarbonsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
6-Chinoxalincarbonsäurepinakolester
Formel:
C₁₄H₁₇BN₂O₂ Molecular Weight: 256.1080 g/mol |
MDL:
MFCD11054040 CAS-Nummer: 1167418-13-4 |