1-Butyl-2,3-dimethylimidazoliumhexafluorophosphat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-Butyl-2,3-dimethyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate(V)
70869-5G-F
SIAL70869-5G-FEA
68
EUR
SIAL70869-5G-F
1-Butyl-2,3-dimethylimidazoliumhexafluorophosphat, Sigma-Aldrich®
1-Butyl-2,3-dimethylimidazoliumhexafluorophosphate
Formel:
C₉H₁₇F₆N₂P Molecular Weight: 298,21 g/mol |
MDL:
MFCD03790877 CAS-Nummer: 227617-70-1 |