2-Methoxyethylisothiocyanat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
709123-5G
SIAL709123-5GEA 126 EUR
SIAL709123-5G
2-Methoxyethylisothiocyanat, Sigma-Aldrich®
2-Methoxyethylisothiocyanat
Formel: C₄H₇NOS
Molecular Weight: 117.17 g/mol
Siedepunkt: 88.5…92 °C (23.5 mmHg)
Dichte: 1.08 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00041126
CAS-Nummer: 38663-85-3
EINECS: 254-070-4