2-Amino-4-(trifluormethyl)pyrimidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
709131-1G
SIAL709131-1GEA
55.4
EUR
SIAL709131-1G
2-Amino-4-(trifluormethyl)pyrimidin, Sigma-Aldrich®
2-Amino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel:
C₅H₄F₃N₃ Molecular Weight: 163,1 g/mol |
MDL:
MFCD00828624 CAS-Nummer: 16075-42-6 |