(S)-(-)-1-(2-Naphthyl)ethylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(S)-1-(Naphthalen-2-yl)ethanamine
70942-1G
SIAL70942-1GEA
140
EUR
SIAL70942-1G
(S)-(-)-1-(2-Naphthyl)ethylamin, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-1-(2-Naphthyl)ethylamin
Formel:
C₁₂H₁₃N Molecular Weight: 171,24 g/mol |
MDL:
MFCD00085366 CAS-Nummer: 3082-62-0 |