2-Brom-5-hydroxypyrazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
5-Bromopyrazin-2-ol
709735-250MG
SIAL709735-250MGEA
51.6
EUR
SIAL709735-250MG
2-Brom-5-hydroxypyrazin, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-5-hydroxypyrazine
Formel:
C₄H₃BrN₂O Molecular Weight: 174.9800 g/mol |
MDL:
MFCD06245330 CAS-Nummer: 374063-92-0 |