3-Fluor-2-formylphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(3-Fluoro-2-formylphenyl)boronic acid, 3-Fluoro-2-formylbenzeneboronic acid
709832-1G
SIAL709832-1GEA
57.3
EUR
SIAL709832-1G
3-Fluor-2-formylphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
3-Fluor-2-formylphenylboronsäure
Formel:
C₇H₆BFO₃ Molecular Weight: 167,93 g/mol |
MDL:
MFCD10697421 CAS-Nummer: 871126-15-7 |