Chlorbis(3,5-dimethyl-4-methoxyphenyl)phosphin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
710385-1G
SIAL710385-1GEA
151
EUR
SIAL710385-1G
Chlorbis(3,5-dimethyl-4-methoxyphenyl)phosphin, Sigma-Aldrich®
Chlorbis(3,5-dimethyl-4-methoxyphenyl)phosphin
Formel:
C₁₈H₂₂ClO₂P |
MDL:
MFCD01630810 CAS-Nummer: 136802-85-2 |