3-Aminoisonicotinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Aminoisonicotinic Acid, 3-Aminopyridine-4-carboxylic acid
710849-1G
SIAL710849-1GEA
15.8
EUR
SIAL710849-1G
3-Aminoisonicotinsäure, Sigma-Aldrich®
3-Aminoisonicotinsäure
Formel:
C₆H₆N₂O₂ Molecular Weight: 138,13 g/mol |
MDL:
MFCD00137840 CAS-Nummer: 7579-20-6 |