5-Bromisophthalsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
5-Brom-1,3-benzoldicarbonsäure
711217-5G
SIAL711217-5GEA
35.4
EUR
SIAL711217-5G
5-Bromisophthalsäure, Sigma-Aldrich®
5-Bromisophthalsäure
Formel:
C₈H₅BrO₄ Molecular Weight: 245,03 g/mol |
MDL:
MFCD00152019 CAS-Nummer: 23351-91-9 EINECS: 245-602-6 |