4-Brom-1-methylimidazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Brom-1-methyl-1H-imidazol
711292-1G
SIAL711292-1GEA
66.8
EUR
SIAL711292-1G
4-Brom-1-methylimidazol, Sigma-Aldrich®
4-Bromo-1-methylimidazole
Formel:
C₄H₅BrN₂ Molecular Weight: 161 g/mol |
MDL:
MFCD01320501 CAS-Nummer: 25676-75-9 |