Natriumacetat ∼3 mol/l in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

71196-100ML
SIAL71196-100MLEA 83 EUR
SIAL71196-100ML
Natriumacetat ∼3 mol/l in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Natriumacetat
Formel: H₃CCOONa
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012459
CAS-Nummer: 127-09-3
EINECS: 204-823-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR