Natriumbenzoat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

71300-1KG 71300-250G
SIAL71300-1KGEA 65.5 EUR
SIAL71300-1KG SIAL71300-250G
Natriumbenzoat, Sigma-Aldrich®
Natriumbenzoat
Formel: C₆H₅COONa
Schmelzpunkt: 410…430 °C
Dichte: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012463
CAS-Nummer: 532-32-1
EINECS: 208-534-8
REACH: 01-2119460683-35
Merck Index: 13,08654

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR