1-Ethyl-3-methylimidazoliumiodid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-ethyl-3-methylimidazolium iodide
713031-50G
713031-5G
SIAL713031-50GEA
219
EUR
SIAL713031-50G
SIAL713031-5G
1-Ethyl-3-methylimidazoliumiodid, Sigma-Aldrich®
1-Ethyl-3-methylimidazolium iodide
Formel:
C₆H₁₁IN₂ |
MDL:
MFCD03701101 CAS-Nummer: 35935-34-3 |