(Iodmethyl)cyclopropan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
713457-1G
SIAL713457-1GEA 151 EUR
SIAL713457-1G
(Iodmethyl)cyclopropan, Sigma-Aldrich®
(Iodomethyl)cyclopropane
Formel: C₄H₇I
MDL: MFCD06410734
CAS-Nummer: 33574-02-6